Learn More
Monohidrato de sal de hemicalcio 2-Keto-D-gluconico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440617 10 g 10 g
15420617 1 g 1 g
15430617 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66609.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3470-37-9 | C12H20CaO14 | 428.356 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3470-37-9
Fórmula molecular C12H20CaO14
Peso molecular (g/mol) 428.356
Número MDL MFCD00149104
Clave InChI QACANIDDQFGAJU-JQTJLMCZSA-N
Sinónimo calcium 2-keto-d-gluconate
PubChem CID 131852723
Nombre IUPAC calcio;ácido (3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-oxohexanoico
SMILES C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.[Ca]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Color Blanco
Cantidad 10 g
Beilstein 3808734
Rotación óptica −70° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo