Learn More
Ácido 2-keto-D-glucónico, monohidrato de sal hemicálcica, >98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473050 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473050 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11473050 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210036510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    1182.30€ / 10 g
    Ahorro 62.70€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
La sal de hemicalcio de ácido 2-keto-D-glucónico es sal hemicálcica de ácido 2-keto-D-glucónico. Se produce a partir de D-glucosa
CAS 3470-37-9
Fórmula molecular C12H20CaO14
Peso molecular (g/mol) 428.356
Número MDL MFCD00149104
Clave InChI QACANIDDQFGAJU-JQTJLMCZSA-N
Sinónimo calcium 2-keto-d-gluconate
PubChem CID 131852723
Nombre IUPAC calcio;ácido (3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-oxohexanoico
SMILES C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.[Ca]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Keto-D-gluconic acid, hemicalcium salt
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.2
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium Salt Monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium SaltMonohydrate