Learn More
2-Keto Crizotinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Keto Crizotinib |
| CAS | 1415558-82-5 |
| Fórmula molecular | C21H20Cl2FN5O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-[4-[6-Amino-5-[(1R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-3-pyridinyl]-1H-pyrazol-1-yl]-2-piperidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20Cl2FN5O2/c1-11(19-15(22)2-3-16(24)20(19)23)31-17-6-12(8-27-21(17)25)13-9-28-29(10-13)14-4-5-26-18(30)7-14/h2-3,6,8-11,14H,4-5,7H2,1H3,(H2,25,27)(H,26,30) |
| SMILES | CC(Oc1cc(cnc1N)c2cnn(c2)C3CCNC(=O)C3)c4c(Cl)ccc(F)c4Cl |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[6-amino-5-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)etoxi]-3-piridil]pirazol-1-il]piperidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 464.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.0978 |