Learn More
2-isotiocianatoacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isothiocyanatoacetamide |
| CAS | 145518-36-1 |
| Fórmula molecular | C3H4N2OS |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4N2OS/c4-3(6)1-5-2-7/h1H2,(H2,4,6) |
| SMILES | NC(=O)CN=C=S |
| Nombre IUPAC | 2-isotiocianatoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 116.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0044 |