Learn More
2-isopropiltioxantona (2-ITX), Mikromol™
Código de producto. 30049585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049585 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30049585 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2585.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Isopropiltioxantona (2-ITX)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylthioxantone ITX
CAS 5495-84-1
Nombres de analitos o componentes 2-Isopropylthioxantone ITX
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H14 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, Thioxanthen-9-one, 2-isopropyl- (7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-ITX, 2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthenone, 2-Isopropylthioxanthone, ITX, JRCure ITX, Omnirad ITX, Photocure ITX-P, Quantacure 597, Quantacure 659, Quantacure ITX, Speedcure ITX
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
Nombre IUPAC 2-propan-2-iltioxanten-9-ona
Peso molecular (g/mol) 254.35
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254,0765 g/mol