Learn More
2-(Isopropiltio)etanol, 98 +%
Código de producto. 11397385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397385 25 g 25 g
11387385 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05312.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40811-49-2
Fórmula molecular C5H12OS
Peso molecular (g/mol) 120.21
Número MDL MFCD00014038
Clave InChI QGONIKZRWOOHBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylthio ethanol, 2-isopropylsulfanyl ethanol, ethanol, 2-1-methylethyl thio, 2-hydroxyethyl isopropyl sulfide, 2-1-methylethyl thio ethanol, isopropylthioethanol, acmc-1arvo, 2-propan-2-ylthio ethanol, 2-hydroxyethylisopropylsulfide, 2-isopropylsulfanyl ethanol #
PubChem CID 101268
Nombre IUPAC 2-propan-2-ilsulfaniletanol
SMILES CC(C)SCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Isopropylthio)ethanol
Densidad 0.979
Punto de ebullición 191°C to 192°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHS(CH2)2OH
Índice de refracción 1.478
Cantidad 25 g
Número UN UN1760
Beilstein 1697233
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.21
Porcentaje de pureza ≥98%