Learn More
Ácido 2-isopropiltio-5-trifluorometilpiridina-3-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isopropylthio-5-trifluoromethylpyridine-3-boronic acid |
| CAS | 1256345-52-4 |
| Fórmula molecular | C9H11BF3NO2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11BF3NO2S/c1-5(2)17-8-7(10(15)16)3-6(4-14-8)9(11,12)13/h3-5,15-16H,1-2H3 |
| SMILES | B(C1=CC(=CN=C1SC(C)C)C(F)(F)F)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [2-propan-2-ilsulfanil-5-(trifluorometil)piridin-3-il]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 265.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.0556 |