Learn More
Esotiocianato de 2-isopropilfenilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484027 5 g 5 g
11309599 1 g 1 g
11494027 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19448.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36176-31-5 | C10H11NS | 177.265 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36176-31-5
Fórmula molecular C10H11NS
Peso molecular (g/mol) 177.265
Número MDL MFCD00022053
Clave InChI QQOOMDSEMQHMIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-2-isothiocyanatobenzene, 1-isothiocyanato-2-propan-2-yl benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-1-methylethyl, 2-methylethyl benzenisothiocyanate, 2-isopropylphenylisothiocyanate, acmc-20ansf, 2-isopropylphenyl-isothiocyanate, 2-iso-propylphenyl isothiocyanate
PubChem CID 142052
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2-propan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylphenyl isothiocyanate
Densidad 1.05
Punto de ebullición 131°C to 132°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.605
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 2717112
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.27
Porcentaje de pureza 96%