Learn More
2-isopropilfenil isotiocianato, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10496282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10496282 1 g 1 g
10304542 10 g 10 g
10103724 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10496282 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01626DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 36176-31-5
Fórmula molecular C10H11NS
Peso molecular (g/mol) 177.265
Número MDL MFCD00022053
Clave InChI QQOOMDSEMQHMIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-2-isothiocyanatobenzene, 1-isothiocyanato-2-propan-2-yl benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-1-methylethyl, 2-methylethyl benzenisothiocyanate, 2-isopropylphenylisothiocyanate, acmc-20ansf, 2-isopropylphenyl-isothiocyanate, 2-iso-propylphenyl isothiocyanate
PubChem CID 142052
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2-propan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylphenyl isothiocyanate
% mín. CAS 95.0
Densidad 1.0500g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%+
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3CH(CH3)C6H4NCS
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.27
Porcentaje de pureza 95%