Learn More
Isocianato de 2-isopropilfenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392896 1 g 1 g
11302906 5 g 5 g
11312906 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10618.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56309-56-9 | C10H11NO | 161.204 g/mol
2-Isopropylphenyl isocyanate is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 2-isopropilfenilo se utiliza como intermedio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de humedad, alcohol, aminas y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56309-56-9
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.204
Número MDL MFCD00013850
Clave InChI MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylphenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, o-isopropylphenyl isocyanate, 2-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-2-propan-2-yl benzene, 1-isocyanato-2-isopropyl-benzene, 2-methylethyl benzenisocyanate, acmc-1avxp, isopropylphenyl isocyanate
PubChem CID 91797
Nombre IUPAC 1-isocianato-2-propan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylphenyl isocyanate
Punto de ebullición 66°C to 67°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 3588928
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21
Porcentaje de pureza 97%