Learn More
2-isopropilfenildifosfato de difenilo, TRC
Código de producto. 30134170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134170 10 g 10 g
30005202 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87287510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64532-94-1
Fórmula molecular C21H21O4P
Peso molecular (g/mol) 368.36
Sinónimo Phosphoric Acid 2-(1-Methylethyl)phenyl Diphenyl Ester, Diphenyl 2-Isopropylphenyl Phosphate, o-Isopropylphenyl Diphenyl Phosphate;
SMILES O=P(OC=1C=CC=CC1)(OC=2C=CC=CC2)OC=3C=CC=CC3C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylphenyl Diphenyl Phosphate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21O4P/c1-17(2)20-15-9-10-16-21(20)25-26(22,23-18-11-5-3-6-12-18)24-19-13-7-4-8-14-19/h3-17H,1-2H3