Learn More
2-isopropilfenol, TRC
Código de producto. 30395778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395778 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30395778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI872700100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylphenol
CAS 88-69-7
Fórmula molecular C9 H12 O
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. C (EP), Phenol, 2-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), Phenol, o-isopropyl- (8CI), 2-(Propan-2-yl)phenol, 2-Isopropylphenol, NSC 5103, o-Cumenol, o-Hydroxycumene, o-Isopropylphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-propan-2-ilfenol
Peso molecular (g/mol) 136.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0888