Learn More
2-Isopropilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439892 1000 g 1000 g
11319599 50 g 50 g
11449892 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439892 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12027.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-69-7 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-69-7
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00002224
Clave InChI CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
PubChem CID 6943
ChEBI CHEBI:38506
Nombre IUPAC 2-propan-2-ilfenol
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylphenol
Punto de fusión 14°C to 16°C
Punto de ebullición 212°C to 214°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 1000 g
Número UN UN2922
Beilstein 1363322
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 98%