Learn More
2-Isopropilnaftaleno, TRC
Código de producto. 30405349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405349 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30405349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8726901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-isopropylnaphthalene
CAS 2027-17-0
Fórmula molecular C13 H14
Cantidad 1 g
Sinónimo Naphthalene, 2-(1-methylethyl)-, Naphthalene, 2-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)naphthalene, 2-Isopropylnaphthalene, 6-Isopropylnaphthalene, NSC 166466, β-Isopropylnaphthalene
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14/c1-10(2)12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)9-12/h3-10H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC 2-Propan-2-ilnaftaleno
Peso molecular (g/mol) 170.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1096