Learn More
2-Isopropilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430903 100 g 100 g
11440903 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430903 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13307.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36947-68-9 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36947-68-9
Fórmula molecular C6H10N2
Peso molecular (g/mol) 110.16
Número MDL MFCD00014486
Clave InChI FUOZJYASZOSONT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylimidazole, 2-isopropyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-1-methylethyl, 2-propan-2-yl-1h-imidazole, unii-a92tuy97g2, 2-isopropylimdazole, 2-isopropylimidazol, 2-iso-propylimidazole, 2-isopropyl imidazole, 2-isopropyl-imidazole
PubChem CID 123457
Nombre IUPAC 2-(propan-2-yl)-1H-imidazole
SMILES CC(C)C1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylimidazole
Punto de fusión 126°C to 132°C
Punto de ebullición 256°C to 260°C
Cantidad 100 g
Beilstein 107804
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Isopropylimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Isopropylimidazole