Learn More
Ácido 2-isopropilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11304556
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11304556 1 g 1 g
11324556 250 mg 250 miligramos
11314556 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11304556 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L20110.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 89787-12-2 | C9H13BO2 | 164.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89787-12-2
Fórmula molecular C9H13BO2
Peso molecular (g/mol) 164.01
Número MDL MFCD03411937
Clave InChI KTZUVUWIBZMHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylphenylboronic acid, 2-isopropylphenyl boronic acid, 2-isopropylbenzeneboronic acid, 2-cumylboronic acid, 2-propan-2-ylphenyl boronic acid, o-isopropylphenylboronic acid, 2-isopropylphenboronic acid, 2-isopropylphenyboronic acid, 2-propan-2-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-1-methylethyl phenyl
PubChem CID 2773477
Nombre IUPAC ácido (2-propan-2-ilfenil)borónico
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1B(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 85°C to 86°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3090298
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.01
Porcentaje de pureza 97%