Learn More
2-Isopropilanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440148 100 g 100 g
15420148 5 g 5 g
15430148 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53383.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2944-47-0 | C10H14O | 150.221 g/mol
2-Isopropylanisole is the startind material in thesynthesis of (±)-shonanyl methyl ether and (±)-ferruginyl methyl ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-isopropilanisol es el material de partida en la síntesis de éter metil (±)-shonanil y éter metil (±)-ferruginil.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2944-47-0
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00798590
Clave InChI NNZRVXTXKISCGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-isopropyl-2-methoxybenzene, 2-isopropylanisole, o-isopropylanisole, anisole, o-isopropyl, benzene, 1-methoxy-2-1-methylethyl, 2-o-methoxyphenyl propane, 1-methoxy-2-propan-2-yl benzene, isopropylanisol, isopropyl anisole, acmc-20ansj
PubChem CID 270623
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-propan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylanisole
Densidad 0.936
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Índice de refracción 1.508
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%