Learn More
2-Isopropilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10333812 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10333812 100 mL Glass bottle 100 ml
10120552 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10333812 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259391000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 643-28-7
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00007720
Clave InChI YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
PubChem CID 12561
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón o naranja a amarillo
Densidad 0.9550g/mL
Punto de ebullición 112.0°C to 113.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4NH2
Índice de refracción 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.955
Nombre IUPAC 2-(propan-2-il)anilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Isopropylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.