Learn More
2-Isopropilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10120552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10120552 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10333812 100 mL Glass bottle 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10120552 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259390050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 643-28-7
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00007720
Clave InChI YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
PubChem CID 12561
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón o naranja a amarillo
Densidad 0.9550g/mL
Punto de ebullición 112.0°C to 113.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4NH2
Índice de refracción 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.955
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC 2-propan-2-ilanilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Isopropylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.