Learn More
2-Isopropilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467646 500 g 500 g
11447646 25 g 25 g
11457646 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14671.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 643-28-7 | C9H13N | 135.21 g/mol
2-Isopropylaniline is used in the synthesis of a colorless amine-coordinated zinc complex. The reactions of 1,1?-bis(hydroxymethyl)ferrocene with 2-isopropylaniline, in the presence of a catalyst [RuCl2(PPh3)3], was studied
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-isopropilanilina se utiliza en la síntesis de un complejo de cinc coordinado con aminas sin color. Se estudiaron las reacciones de 1,1′-bis(hidroximetil)ferroceno con 2-isopropilanilina, en presencia de un catalizador [RuCl2(PPh3)3].
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 643-28-7
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00007720
Clave InChI YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
PubChem CID 12561
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylaniline
Densidad 0.966
Punto de ebullición 214°C to 216°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.5485
Cantidad 500 g
Beilstein 636283
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 2-propan-2-ilanilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 97%