Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isopropylaminoethanol |
| CAS | 109-56-8 |
| Fórmula molecular | C5H13NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-isopropylamino ethanol, n-isopropylethanolamine, 2-isopropylaminoethanol, isopropylaminoethanol, ethanolisopropylamine, ethanol, 2-1-methylethyl amino, n-isopropylaminoethanol, monoisopropylaminoethanol, n-hydroxyethyl isopropylamine |
| Clave InChI | RILLZYSZSDGYGV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)NCCO |
| Nombre IUPAC | 2-(propan-2-ilamino)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 103.165 |
| PubChem CID | 7994 |
| Mostrar más |