Learn More
Clorhidrato de 2-(Isopropilamino)acetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11474780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474780 250 mg 250 miligramos
11484780 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50799.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38506-97-7
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.247
Número MDL MFCD18785640
Clave InChI IHVMTNLVDVWAAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylamino-1-phenylethanone, 2-isopropylamino acetophenone, phenyl isopropylaminomethyl ketone, 2-methylethyl amino-1-phenylethan-1-one, 1-phenyl-2-propan-2-yl amino ethan-1-one, 2-isopropylamino acetophenone hydrochloride
PubChem CID 12861561
Nombre IUPAC 1-fenil-2-(propan-2-ilamino)etanona
SMILES CC(C)NCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Isopropylamino)acetophenone hydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.71
Porcentaje de pureza 98%