Learn More
2-Isopropilamino-2'-metoxiacetofenona, Thermo Scientific™
Código de producto. 11444660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444660 1 g 1 g
11434660 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11444660 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50734.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 902836-89-9
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.273
Número MDL MFCD08064237
Clave InChI FGSJNHHRBVOFTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropylamino-2'-methoxyacetophenone, 2-isopropylamino-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-isopropylamino-1-2-methoxy-phenyl-ethanone, 1-2-methoxyphenyl-2-methylethyl amino ethan-1-one
PubChem CID 24208808
Nombre IUPAC 1-(2-metoxifenil)-2-(propan-2-ilamino)etanona
SMILES CC(C)NCC(=O)C1=CC=CC=C1OC
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylamino-2'-methoxyacetophenone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27