Learn More
Alfa Aesar™ 2-Isopropilamino-1-feniletanol
Código de producto. 11484770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484770 1 g 1 g
11474770 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484770 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H50793.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 4164-21-0
Fórmula molecular C11H17NO
Peso molecular (g/mol) 179.26
Número MDL MFCD01732724
Clave InChI YANYGOBZUASRHR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-isopropylamino-1-phenylethanol, 1-phenyl-2-propan-2-ylamino ethanol, 1-phenyl-2-isopropylaminoethanol, alpha-isopropylaminomethyl benzyl alcohol, alpha-1-methylethyl amino methyl benzenemethanol, 1-phenyl-1-oxy-2-isopropylamino-aethan german, 1-phenyl-2-propan-2-yl-amino ethan-1-ol, benzyl alcohol, alpha-isopropylaminomethyl, 2-methylethyl amino-1-phenylethan-1-ol
PubChem CID 20119
Nombre IUPAC 1-phenyl-2-[(propan-2-yl)amino]ethan-1-ol
SMILES CC(C)NCC(O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylamino-1-phenylethanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.26