Learn More
2-Isopropil Tioxantono, TRC
Código de producto. 17989354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17989354 5 g 5 g
17958694 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17989354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8735005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5495-84-1
Fórmula molecular C16 H14 O S
Peso molecular (g/mol) 254.35
Sinónimo 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, Thioxanthen-9-one, 2-isopropyl- (7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-ITX, 2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthenone, 2-Isopropylthioxanthone, ITX, JRCure ITX, Omnirad ITX, Photocure ITX-P, Quantacure 597, Quantacure 659, Quantacure ITX, Speedcure ITX
Nombre IUPAC 2-propano-2-iltioxanteno-9-uno
SMILES CC(C)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylthioxantone ITX
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0765