Learn More
2-isopropil-N,2,3-trimetilbutanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamide |
| CAS | 51115-67-4 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C10H21NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,2,3-Trimethyl-2-(1-methylethyl)butanamide, 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamide, 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide, Cooling Sensate WS 23, FEMA 3804, N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutanamide, N-2,3-Trimethyl-2-isopropylbutane amide, N-Methyl-2,3-dimethyl-2-isopropylbutanamide, WS 23, WS 23 (cooling agent) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21NO/c1-7(2)10(5,8(3)4)9(12)11-6/h7-8H,1-6H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C(C(C)C)(C(NC)=O)C)C |
| Nombre IUPAC | N,2,3-trimetil-2-propan-2-ilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 171.27 |
| Mostrar más |