Learn More
2-isopropil-9,9-dimetil-9,10-dihidroacridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isopropyl-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine |
| CAS | 63451-42-3 |
| Fórmula molecular | C18 H21 N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Isopropyl-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N/c1-12(2)13-9-10-17-15(11-13)18(3,4)14-7-5-6-8-16(14)19-17/h5-12,19H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc2Nc3ccccc3C(C)(C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 9,9-dimetil-2-propan-2-il-10H-acridina |
| Peso molecular (g/mol) | 251.366 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.167 |