Learn More
2-Isopropil-6-propilfenol, TRC
Código de producto. 30003656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003656 5 mg 5 miligramos
30012131 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8728955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74663-48-2
Fórmula molecular C12 H18 O
Peso molecular (g/mol) 178.27
Sinónimo 2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol
Nombre IUPAC 2-propano-2-il-6-propilfenol
SMILES CCCc1cccc(C(C)C)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropyl-6-propylphenol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-4-6-10-7-5-8-11(9(2)3)12(10)13/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358