Learn More
2-Isopropil-4-metiltiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7021261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455643 5 g 5 g
11465643 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455643 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13532.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15679-13-7
Fórmula molecular C7H11NS
Peso molecular (g/mol) 141.232
Número MDL MFCD00036561
Clave InChI OFLXNHNYPQPQKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropyl-4-methylthiazole, 4-methyl-2-1-methylethyl thiazole, 2-isopropyl-4-methyl thiazole, thiazole, 2-isopropyl-4-methyl, thiazole, 4-methyl-2-1-methylethyl, unii-nqf7jo3mup, tropical thiazole, 2-isopropyl-4-methyl-1,3-thiazole, fema no. 3555, nqf7jo3mup
PubChem CID 61808
Nombre IUPAC 4-Metil-2-propan-2-il-1,3-tiazol
SMILES CC1=CSC(=N1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropyl-4-methylthiazole
Densidad 1
Punto de ebullición 174°C to 176°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1209894
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.24
Porcentaje de pureza 98%