Learn More
2-Isopropil-4-metiltiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11465643
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11465643 25 g 25 g
11455643 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11465643
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13532.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15679-13-7
Fórmula molecular C7H11NS
Peso molecular (g/mol) 141.232
Número MDL MFCD00036561
Clave InChI OFLXNHNYPQPQKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropyl-4-methylthiazole, 4-methyl-2-1-methylethyl thiazole, 2-isopropyl-4-methyl thiazole, thiazole, 2-isopropyl-4-methyl, thiazole, 4-methyl-2-1-methylethyl, unii-nqf7jo3mup, tropical thiazole, 2-isopropyl-4-methyl-1,3-thiazole, fema no. 3555, nqf7jo3mup
PubChem CID 61808
Nombre IUPAC 4-Metil-2-propan-2-il-1,3-tiazol
SMILES CC1=CSC(=N1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropyl-4-methylthiazole
Densidad 1
Punto de ebullición 174°C to 176°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1209894
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.24
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.