Learn More
2-isopropil-3-metoxi-d3-pirazina, CDN
Código de producto. 30320076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30320076 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320076 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND69050.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)pyrazine
CAS 588732-60-9
Fórmula molecular C8 2H3 H9 N2 O
Cantidad 0.01 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C8H12N2O/c1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h4-6 H,1-3H3/i3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1nccnc1C(C)C
Nombre IUPAC 2-propan-2-il-3-(trideuteriometoxi)pirazina
Peso molecular (g/mol) 155.212
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.114 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 97% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.