Learn More
2-isopropil-1-metoxi-4-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isopropyl-1-methoxy-4-nitro-benzene |
| CAS | 1706-81-6 |
| Fórmula molecular | C10H13NO3 |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c1-7(2)9-6-8(11(12)13)4-5-10(9)14-3/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1C(C)C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-4-nitro-2-propan-2-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 195.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0895 |