Learn More
2-Isopropil-1,3-dioxano-5,5-dicarboxílico 5,5-éster dietílico, TRC
Código de producto. 30401303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30401303 500 mg 500 miligramos
30394680 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI824425500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35113-48-5
Fórmula molecular C13H22O6
Peso molecular (g/mol) 274.31
Sinónimo 2-(1-Methylethyl)-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, 2-Isopropyl-5,5-dicarbethoxy-1,3-dioxane
Nombre IUPAC Dietilo 2-propano-2-il-1,3-dioxano-5,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1(COC(OC1)C(C)C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid 5,5-Diethyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22O6/c1-5-16-11(14)13(12(15)17-6-2)7-18-10(9(3)4)19-8-13/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1416