Learn More
Ácido 2-isopropoxipiridina-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461679 250 mg 250 miligramos
15441679 1 g 1 g
15451679 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64461.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 870521-30-5 | C8H12BNO3 | 181.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870521-30-5
Fórmula molecular C8H12BNO3
Peso molecular (g/mol) 181.00
Número MDL MFCD07368870
Clave InChI SGEOBUJTURUUJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-isopropoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-isoproxypyridine-5-boronic acid, 6-isopropoxypyridine-3-boronic acid, 6-isopropoxypyridin-3-ylboronic acid, 6-isopropoxy-3-pyridyl boronic acid, 2-isopropoxypyridine-5-boronic acid, 2-isopropoxy-5-pyridineboronic acid, 6-propan-2-yloxy pyridin-3-yl boronic acid, 6-isoproxypyridine-3-boronic acid, boronic acid, 6-1-methylethoxy-3-pyridinyl
PubChem CID 44754864
Nombre IUPAC ácido (6-propan-2-iloxipiridin-3-il)borónico
SMILES CC(C)OC1=NC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxypyridine-5-boronic acid
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido