Learn More
2-Isopropoxifenol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10323722 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10323722 5 g Glass Bottle 5 g
10185120 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10323722 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 4812-20-8
Número MDL MFCD00002184
Clave InChI ZNCUUYCDKVNVJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropoxyphenol, o-isopropoxyphenol, phenol, 2-1-methylethoxy, 2-1-methylethoxy phenol, 2-propan-2-yloxy phenol, unii-x51p4ue6x7, phenol, 2-isopropoxy, 2-propan-2-yl-oxy phenol, isopropyl catechol, caswell no. 508a
PubChem CID 20949
ChEBI CHEBI:38547
Nombre IUPAC 2-propan-2-iloxifenol
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxyphenol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón rojizo a amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C9H12O2
Fórmula lineal (CH3)2CHOC6H4OH
Índice de refracción 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 152.193
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid