Learn More
2-Isopropoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361877 5 g 5 g
11371877 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07360.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4812-20-8 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
2-Isopropoxyphenol is a metabolite of propoxur. It was used as a target chemical in developing a method to measure the urinary phenolic metabolites
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-isopropoxifenol es un metabolito del propoxur. Se utilizó como sustancia química diana en el desarrollo de un método para medir los metabolitos fenólicos urinarios
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4812-20-8
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00002184
Clave InChI ZNCUUYCDKVNVJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropoxyphenol, o-isopropoxyphenol, phenol, 2-1-methylethoxy, 2-1-methylethoxy phenol, 2-propan-2-yloxy phenol, unii-x51p4ue6x7, phenol, 2-isopropoxy, 2-propan-2-yl-oxy phenol, isopropyl catechol, caswell no. 508a
PubChem CID 20949
ChEBI CHEBI:38547
Nombre IUPAC 2-propan-2-iloxifenol
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxyphenol
Densidad 1.032
Punto de ebullición 100°C to 102°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 5 g
Beilstein 1937063
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 97%