Learn More
2-Isopropoxietanol, TRC
Código de producto. 30008316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008316 100 mL 100 ml
30007394 250 mL 250 ml
30004603 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI918253100ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-59-1
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Sinónimo 2-(1-Methylethoxy)ethanol, 2-(Propan-2-yloxy)ethanol, 2-Isopropyloxyethanol, 2-[(1-Methylethyl)oxy]ethanol, Dowanal EiPAT, Ethylene Glycol Isopropyl Ether, Ethylene Glycol Monisopropyl Ether, Ethylene Glycol Monoisopropyl Ether, Isopropyl Cellosolve, Isopropyl Oxitol, NSC 1259, Ucar AC, beta-Hydroxyethyl Isopropyl Ether
Nombre IUPAC 2-propan-2-iloxietanol
SMILES CC(C)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxyethanol
Cantidad 100 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0837