Learn More
2-Isopropoxietanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11327986
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Unit Size:
1 litro
100 ml
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11327986 100 mL 100 ml
11337986 1000 mL 1 litro
11347986 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11327986 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13241.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 109-59-1 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
2-Isopropoxyethanol,is used as a multipurpose intermediate, Application intermediate and also used as a chemical in organic synthesis. They are used as a solvents for many resins, oils, waxes, fats and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-isopropoxietanol se utiliza como intermedio multiusos, como intermedia de aplicación y como químico en la síntesis orgánica. También se usa como disolvente para muchas resinas, aceites, ceras, grasas y colorantes.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-59-1
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00002866
Clave InChI HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropoxyethanol, isopropyl oxitol, isopropyl cellosolve, dowanal eipat, ethanol, 2-isopropoxy, isopropyl glycol, ethylene glycol isopropyl ether, isopropoxyethanol, ethanol, 2-1-methylethoxy, ucar ac
PubChem CID 7996
Nombre IUPAC 2-(propan-2-yloxy)ethan-1-ol
SMILES CC(C)OCCO
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxyethanol
Punto de fusión -60°C
Densidad 0.903
Punto de ebullición 143°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHO(CH2)2OH
Índice de refracción 1.41
Cantidad 100 mL
Número UN UN1992
Beilstein 1732184
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 99%