Learn More
2-isopropoxi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano, TRC
Código de producto. 30393422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393422 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30393422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8234105G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 61676-62-8
Fórmula molecular C9H19BO3
Cantidad 5 g
Sinónimo 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylethoxy)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboralane, 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(propan-2-yl)oxy]-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-isopropoxy-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxy 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Isopropoxyboronic Acid Pinacol Ester, Isopropyl Pinacol Borate, PinBop
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19BO3/c1-7(2)11-10-12-8(3,4)9(5,6)13-10/h7H,1-6H3
SMILES CC(C)OB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametilo-2-propan-2-iloxi-1,3,2-dioxaborolano
Peso molecular (g/mol) 186.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1427