Learn More
2-Isopropoxi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Reagent for fluorenylborolane preparation, reagent used to borylate arenes. Reagent used to borylate arenes and for fluorenylborolane preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo para la preparación de fluorenilborolano, reactivo utilizado para la borilación de arenos. Reactivo utilizado para la borilación de arenos y para la preparación de fluorenilborolano.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Densidad | 0.912 |
| Punto de ebullición | 73°C (15 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 42°C (107°F) |
| Índice de refracción | 1.409 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1906370 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Show More |