Learn More
2-Isopropoxi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344016 5 g 5 g
11334016 1 g 1 g
11354016 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17278.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 61676-62-8 | C9H19BO3 | 186.058 g/mol
Reagent for fluorenylborolane preparation, reagent used to borylate arenes. Reagent used to borylate arenes and for fluorenylborolane preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para la preparación de fluorenilborolano, reactivo utilizado para la borilación de arenos. Reactivo utilizado para la borilación de arenos y para la preparación de fluorenilborolano.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61676-62-8
Fórmula molecular C9H19BO3
Peso molecular (g/mol) 186.058
Número MDL MFCD00192241
Clave InChI MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5017741
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametilo-2-propan-2-iloxi-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Densidad 0.912
Punto de ebullición 73°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Índice de refracción 1.409
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1906370
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza 98%