Learn More
2-Isopropoxi-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10437012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10437012 1 g Frasco de vidrio 1 g
10331614 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10437012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359490010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 61676-62-8
Fórmula molecular C9H19BO3
Peso molecular (g/mol) 186.06
Número MDL MFCD00192241
Clave InChI MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5017741
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametilo-2-propan-2-iloxi-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9120g/mL
Punto de ebullición 73°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4080 to 1.41
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.912
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido