Learn More
Ácido 2-isopropoxi-2-fenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid |
| CAS | 5394-87-6 |
| Fórmula molecular | C11H14O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Phenyl-2-(propan-2-yloxy)acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)14-10(11(12)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)OC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-fenil-2-propan-2-iloxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0943 |