Learn More
2-Isopropenil-6-isopropilfenol, TRC
Código de producto. 30012627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012627 100 mg 100 miligramos
30005462 10 mg 10 miligramos
30004394 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI822850100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74926-89-9
Fórmula molecular C12H16O
Peso molecular (g/mol) 176.25
Sinónimo 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 2-propano-2-il-6-prop-1-en-2-ilfenol
SMILES CC(C)C1=CC=CC(=C1O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-7,9,13H,1H2,2-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1201