Learn More
Éster etílico del ácido 2-isopropenil-5-metil-4-hexenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1845-54-1 |
| Fórmula molecular | C12H20O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexenoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20O2/c1-6-14-12(13)11(10(4)5)8-7-9(2)3/h7,11H,4,6,8H2,1-3,5H3 |
| SMILES | CCOC(C(C(C)=C)C/C=C(C)\C)=O |
| Nombre IUPAC | 5-metil-2-(prop-1-en-2-il)hex-4-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 196.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.15 |