Learn More
2-Isopropenil-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10077899 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10077899 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10077899 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430450050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 126726-62-3
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 47.0°C (9.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H17BO2
Número MDL MFCD08276843
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.88
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, isopropenylboronic acid pinacol ester, 2-isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isopropene, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethenyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-isopropenyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropenylboronic acid pinacol ester, stabilized with phenothiazine, pubchem17392
Clave InChI SVSUYEJKNSMKKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetramethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Estabilizante 1% phenothiazine
Peso molecular (g/mol) 168.04
PubChem CID 10997426
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.04
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.