Learn More
2-isonitrosoacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isonitrosoacetophenone |
| CAS | 532-54-7 |
| Fórmula molecular | C8H7NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phenylglyoxal 2-Oxime, Phenylglyoxal Aldoxime, 2-(Hydroxyimino)acetophenone, Benzoylformaldoxime, Isonitrosoacetophenone, NSC 1330, NSC 25388, Phenylglyoxal Monoxime, RA 54, alpha-(Hydroximino)acetophenone, alpha-(Hydroxyimino)acetophenone, (E)-2-Oxo-2-phenylacetaldehyde Oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO2/c10-8(6-9-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,11H |
| SMILES | ON=CC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxiimino-1-feniletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 149.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0477 |