Learn More
(2-Isocianoetil)-benceno, TRC
Código de producto. 17954565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954565 1 g 1 g
17931065 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17954565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8090001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59795-89-0
Fórmula molecular C9 H9 N
Peso molecular (g/mol) 131.1745
Sinónimo Benzene, (2-isocyanoethyl)-, 1-Isocyano-2-phenylethane, 2-Phenylethyl isocyanide, Phenethyl isocyanide
Nombre IUPAC 2-isocianoetilbenceno
SMILES [C-]#[N+]CCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Isocyanoethyl)-benzene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0735