Learn More
2-Isocianatobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10548253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10548253 250 mg 250 miligramos
10502632 1 g 1 g
10066664 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10548253 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB13667CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 42066-86-4
Fórmula molecular C8H4N2O
Peso molecular (g/mol) 144.133
Clave InChI FQLNVWAFXQUXGW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735873
Nombre IUPAC 2-isocianatobenzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)N=C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Isocyanatobenzonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CNC6H4NCO
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 95%