Learn More
2-isobutiril-N-fenil-3-fenilacrilamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isobutyryl-N-phenyl-3-phenylacrylamide |
| CAS | 265989-32-0 |
| Fórmula molecular | C19H14D5NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-3-oxo-N-(phenyl-d5)-2-(phenylmethylene)pentanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NO2/c1-15(14-17-10-6-3-7-11-17)19(22)20-18(21)13-12-16-8-4-2-5-9-16/h2-13,15H,14H2,1H3,(H,20,21,22)/b13-12+/i2D,4D,5D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C\C(=O)NC(=O)C(C)Cc2ccccc2)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-metil-N-[(E)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)prop-2-enoil]-3-fenilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 298.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.173 |